Läs mer
Gibco™ CTS™ Virala produktionsceller
Produktkod. 17118715 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
17118715 1 ml
1 options
Produktkod. 17118715 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A3152801
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CTS™ Virala produktionsceller är en cGMP-bankad HEK293-härledd suspensionscellinje
  • Kärnkomponenten i CTS™ LV-MAX™ Lentiviralt produktionssystem för att producera maximala lentivirala titrar
  • Celler tillåter hög densitet, serumfri suspensionskultur med minimal cellklumpning CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium
  • Speciellt validerad för lentiviral vektorproduktion för cell- och genterapiapplikationer, men kan vara lämplig för produktion av andra virala vektorer där frånvaron av SV40 stort T-antigen i HEK293-celler önskas
  • cGMP-bankade celler har genomgått en dokumenterad valideringsprocess för att säkerställa att de kan transfekteras med flera plasmider och att livsdugliga viruspartiklar kan produceras
  • Fullständigt dokumenterad cGMP-bankad cellinje (HEK293F-härledd) med detaljerad cellinjehistoria
  • Omfattande kvalitetstester baserade på riktlinjer från amerikanska FDA och European Medicines Agency (EMA) för terapeutisk användning
  • Flexibla licensalternativ utan royalties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i flytande kväve. Skeppar i torr ånga flytande kväve dewar.
Typ av kultur Suspensionscellodling
Produkttyp Virala produktionsceller
Kvantitet 1 ml
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.