Läs mer
Gibco™ CTS™ Viralt produktionsmedium
Produktkod. 18848745 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
10 L
20 L
6 x 1 L
100 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18848745 6 x 1 L
18838745 1 L
18858745 10 L
18868745 20 L
31662580 100 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 18848745 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A5144002
 Begränsad artikel
I lager
Gibco CTS Viral Production Medium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt, animaliskt ursprungsfritt och fenolröttfritt medium som är en del av CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System.
Gibco CTS Viral Production Medium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt, animaliskt ursprungsfritt och fenolröttfritt medium som är en del av CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System. CTS Viral Production Medium är specifikt utvecklat för tillväxt och transfektion av CTS Viral Production Cells 2.0 (suspensionsanpassade HEK293F-härledda celler) för produktion av adenoassocierat virus (AAV).
Funktioner hos CTS Viral Production Medium inkluderar:
  • Stöder tillväxt och transfektion av CTS Viral Production Cells 2.0 från shake flask till bioreaktorskalor
  • Möjliggör produktion av höga AAV-titrar, större än 5 x 1010 vg/ml (orenad)
  • Formulerad med GlutaMAX-tillskottet, så den kräver inte ytterligare tillskott. Med undantag för att innehålla GlutaMAX-tillskott är formuleringen av denna produkt identisk med forskningsklassade virala produktionsmedier.
  • Tillverkad i enlighet med cGMP för medicintekniska produkter (21 CFR Part 820) och följer USP <1043 > och European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 5.2.12 rekommendationer. Läkemedelsmasterfil och regulatorisk stödfil finns tillgänglig på begäran
CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System är en skalbar, högtiter plattform för produktion av upphängning av AAV med forskningsklass (Cat. Nej. A51217) och versioner GMP för att möjliggöra en smidig övergång från forskning till kommersiell tillverkning. Andra komponenter i CTS AAV-MAX-systemet inkluderar CTS Viral Production Cells 2.0 (A48400), CTS AAV-MAX Transfection Kit (A5427701), Viral-Plex CTS Complexation Buffer (A5145401) och Viral Production Medium AGT (A5147101).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Virala produktionsceller 2.0
Celltyp HEK293
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Vätska
Produkttyp AAV-produktionsmedium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser GlutaMAX
För användning med (applikation) AAV-produktion
Kvantitet 6 x 1 L
Frakt skick Omgivning
Formatera Flaska
Innehåll och lagring 6 x 1 L flaskor. Förvara vid 2°till 8 °C och skydda mot ljus.
Typ av kultur Suspensionscellodling
Uttryckssystem Däggdjur