missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CTX1, MedChemExpress

Produktkod. 16484106
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484106 25 mg
16472648 5 mg
16460449 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16484106 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00442

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CTX1 is a p53 activator that overcomes HdmX-mediated p53 repression. CTX1 exhibits potent anti-cancer activity in a mouse acute myeloid leukemia (AML) model system.

CTX1 is a p53 activator that overcomes HdmX-mediated p53 repression. CTX1 exhibits potent anti-cancer activity in a mouse acute myeloid leukemia (AML) model system.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CTX1
CAS 501935-96-2
Färg Reddish Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H10N4
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (53.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER N#CC1=C(C=CC(N)=C2)C2=NC3=CC(N)=CC=C31
Molekylvikt (g/mol) 234.26
Formel vikt 234.26
Procent renhet 96.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.