Läs mer
CU-CPT-8m, MedChemExpress
Produktkod. 16484548
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484548 10 mg -
16457267 5 mg 5mg
16410857 50 mg -
16405406 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16484548 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112050
MedChemExpress CU-CPT-8m is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 67 nM.
CU-CPT-8m is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 67 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CU-CPT-8m
CAS 125079-83-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H12N4O
Kvantitet 10 mg
Synonym TLR8-specific antagonist
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (49.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(C1=C2N=CC=C(C3=CC=CC(C)=C3)N2N=C1)N
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Formel vikt 252.27
Procent renhet 99.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation