Läs mer
CU-CPT17e, MedChemExpress
Produktkod. 16492806
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492806 25 mg 25mg
16484726 100 mg 100mg
16460037 50 mg -
16446377 5 mg -
16423648 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16492806 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101929
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CU-CPT17e is a potent multi-Toll-like receptor (TLR) agonist that activates TLR3, TLR8, and TLR9.
CU-CPT17e is a potent multi-Toll-like receptor (TLR) agonist that activates TLR3, TLR8, and TLR9.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CU-CPT17e
CAS 2109805-75-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H24N2O8
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (9.91 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=[N+]([O-])C(C=C1)=CC=C1COC2=CC(C=CC3(CCOCC3)O4)=C4C=C2OCC5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5
Molekylvikt (g/mol) 504.49
Formel vikt 504.49
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death