Läs mer
CU-CPT9b, MedChemExpress
Beskrivning
CU-CPT9b is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 0.7 nM. CU-CPT9b shows high binding affinity towards TLR8 with a Kd of 21 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CU-CPT9b |
| CAS | 2162962-69-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H13NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (331.62 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=C(C)C=C(C=C1)C2=CC=NC3=CC(O)=CC=C32 |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.28 |
| Formel vikt | 251.28 |
| Visa mer |