Läs mer
Invitrogen™ CU070 Polyclonal Antibody
Produktkod. 13222109
Change view
Kvantitet:
400 μL
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
13222109 400 μL 100µg
1 options
Produktkod. 13222109 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA524258
Rabbit Polyclonal Antibody
CU070 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CU070
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen FAM207A
Genaccessionsnr. P58468, Q9NSI2
Gene Alias 1810008A18Rik; AI303072; C21orf70; Fam207a; family with sequence similarity 207 member A; family with sequence similarity 207, member A; PRED56; Protein FAM207A
Gensymboler FAM207A
Värd art Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 146-174 amino acids from the C-terminal region of human CU070.
Reningsmetod Antigen affinity chromatography, Protein A
Kvantitet 400 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 108707, 85395
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG