Läs mer
Sartorius Cubis™ II Analytisk balans, MCA-användargränssnitt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16263182 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
120 g
220 g
320 g
520 g
Inkluderar:
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield I - Motorized with Ionizer
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield U - Manuellt glas
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Drag Shield A - Motoriserad
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Inkluderar
16263182 120 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield I - Motorized with Ionizer
16432915 120 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Drag Shield A - Motoriserad
16320534 220 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
16243202 220 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
16465135 320 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
16203222 320 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
16223232 520 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
16283182 120 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
16444065 220 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield U - Manuellt glas
16263202 220 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
16223222 320 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
16243232 520 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16263182 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA124S2S00I QP99
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Med helt konfigurerbar hårdvara, mjukvara och anslutning, Cubis™ II erbjuder en högpresterande balans som passar dina unika krav och efterlevnadskrav.
  • Monolithical weighing system
  • Integrated climate sensors
  • Individual sample holders
  • Error-free operation
  • Individual QApp workflows
  • Motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity
  • 21 CFR Part 11 compliance
  • Integrated audit-trail
  • State-of-the-art user management
  • Oustanding service support
  • Integrated status center
  • Integrated service functions
  • Preventive maintenance on accredited standards
  • For all models up to a maximum capacity of 8.2 kg
  • Large 7-inch color touch TFT display in 16:9 format with new user interface
  • Software Factory installed basic set of essential weighing applications (license free) and packages with special weighing applications and function extensions (license required)
  • Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor
    (draft shield M) or gesture sensor (optional), learning capability
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp 2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port
Beskrivning Draft shield I - Motorized with ionizer
Kapacitet 120 g
Visningstyp Color TFT Touchscreen
Läsbarhet 0.1 mg
Inkluderar Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield I - Motorized with Ionizer
Språk English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean
Utjämning Automation motorized
Material Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim
Mätningstid 3 sec.
Modell MCA124SIS00
Stabiliseringstid 1 sec.
Temperaturområde (metriskt) 0°C to +40°C
Typ Analytical Balance
Garanti 10 years
Längd (metrisk) 450 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 373 mm
Vikt (metrisk) 9.0, 10.8 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100/240 V
Amperage 1.0 A
Frekvens 50/60 Hz (±5%)
Lagligt för handel Class I