Läs mer
Sartorius Cubis™ II Analytisk balans, MCA-användargränssnitt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16320534 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
120 g
220 g
320 g
520 g
Inkluderar:
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield I - Motorized with Ionizer
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield U - Manuellt glas
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Inkluderar
16320534 220 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
16263182 120 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield I - Motorized with Ionizer
16243202 220 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
16465135 320 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
16203222 320 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
16223232 520 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
16283182 120 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
16444065 220 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield U - Manuellt glas
16263202 220 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
16223222 320 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
16243232 520 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 16320534 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA224S2S00I
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med helt konfigurerbar hårdvara, mjukvara och anslutning, Cubis™ II erbjuder en högpresterande balans som passar dina unika krav och efterlevnadskrav.
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Enastående servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • För alla modeller upp till en maximal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tums TFT-färgskärm i 16:9-format med nytt användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer (licensfria) och paket med speciella vägningsapplikationer och funktionstillägg (licens krävs)
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
    (dragskydd M) eller gestsensor (tillval), inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Beskrivning Drag shield I - Motoriserad med jonisator
Kapacitet 220 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.1 mg
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
Språk Engelska, tyska, Frankrike, italienska, spanska, portugisiska, ryska, kinesiska, japanska, koreanska
Utjämning Automation motoriserad
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Mätningstid 3 sek
Modell MCA224S2S00I/Automatisk, glas Integrerad jonisator - för att eliminera elektrostatiska laddningar
Stabiliseringstid 1 sekund
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till +40 °C
Typ Analysvåg
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 425 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 373 mm
Vikt (metrisk) 8.2, 10.0 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100 till 240 V
Amperage 1,0 A
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lagligt för handel Klass I