Läs mer
Sartorius Cubis™ II Analytisk balans, MCE användargränssnitt
BIOPHARMA
Produktkod. 16487285 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
120 g
220 g
320 g
80 g, 160 g, 320 g
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Drag Shield A - Motoriserad
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 apppaket
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Inkluderar
16487285 220 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Drag Shield A - Motoriserad
16310528 80 g, 160 g, 320 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Draft Shield I - Motoriserad med jonisator
16243252 120 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 apppaket
16243262 220 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 apppaket
16243272 320 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16487285 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCE224S2S00A
Beräknad leverans: 11-12-2026
Cubis™ II Analytical Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Utmärkt servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1 till 9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Beskrivning Dragskydd A - Motoriserad
Kapacitet 220 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.1 mg
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, Drag Shield A - Motoriserad
Linjäritet ±0,13 mg
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Modell MCE224S2S00A
Repeterbarhet ±0,05 mg
Stabiliseringstid 1 sekund
Typ Analysvåg
Garanti 10 år
Vägningslägen Analytisk
Längd (metrisk) 425 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (engelska) kammare 9,8 tum
Höjd (metrisk) 373 mm
Höjd (metrisk) kammare 250 mm
Vikt (metrisk) 8.2, 10 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100/240 V± 10 %
Lagligt för handel Klass I