Läs mer
Sartorius Cubis™ II Analytisk balans, MCE användargränssnitt
BIOPHARMA
Produktkod. 16233252 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet: 120 g; Dragskydd U - Manuellt glas
Produktkod.
16233252 Kapacitet: 120 g; Dragskydd U - Manuellt glas
1 options
Produktkod. 16233252 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCE124SUCEU
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Cubis™ II Analytical Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Utmärkt servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
    (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig
Beskrivning Dragskydd U: Manuellt glas
Kapacitet 120 g
Visningstyp TFT färgpekskärm
Läsbarhet 0.1 mg
Inkluderar Analytisk balans med manuellt dragskydd
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Modell Elektronisk analytisk balans
Stabiliseringstid 1 sekund
Vägningslägen Analytisk
Elektriska krav 100 till 240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
Spänning 100/240 V± 10 %