Beskrivning
- Monolitiskt vägningssystem
- Integrerade klimatsensorer
- Individuella provhållare
- Felfri drift
- Individuella QApp-arbetsflöden
- Motoriserad automatisk nivellering
- Full end-to-end dataintegritet
- 21 CFR Part 11 överensstämmelse
- Integrerad revisionsspår
- Toppmodern användarhantering
- Utmärkt servicesupport
- Integrerat statuscenter
- Integrerade servicefunktioner
- Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
- TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
- Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
- Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
(dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
| Anslutningstyp | D-sub-kontakt, 9-polig |
| Beskrivning | Dragskydd A: Motoriserad |
| Kapacitet | 220 g |
| Visningstyp | TFT färgpekskärm |
| Läsbarhet | 0.1 mg |
| Inkluderar | Analytisk balans med motoriserat dragskydd |
| Material | Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister |
| Modell | Elektronisk analytisk balans |
| Stabiliseringstid | 1 sekund |
| Visa mer |