Läs mer
Sartorius Cubis™ II Analytisk labbbalans
BIOPHARMA
Produktkod. 16466345 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
120 g
120 g, 240 g, 520 g
220 g
320 g
80 g, 160 g, 320 g
Modell:
Balansera med Draft Shield A
Balansera med Draft Shield I
Balansera med Draft Shield U
Läsbarhet:
0.1 g, 0.2 g, 0.5 g
0.1 mg
0.1 mg, 0.2 mg, 0.5 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Läsbarhet Förpackningsstorlek
16466345 120 g, 240 g, 520 g Balansera med Draft Shield A 0.1 g, 0.2 g, 0.5 g -
16416215 120 g, 240 g, 520 g Balansera med Draft Shield A 0.1 mg, 0.2 mg, 0.5 mg -
16416245 120 g, 240 g, 520 g Balansera med Draft Shield U 0.1 mg, 0.2 mg, 0.5 mg -
16425005 80 g, 160 g, 320 g Balansera med Draft Shield A 0.1 mg, 0.2 mg, 0.5 mg Varje
16425035 80 g, 160 g, 320 g Balansera med Draft Shield U 0.1 mg, 0.2 mg, 0.5 mg -
16455135 320 g Balansera med Draft Shield A 0.1 mg -
16466225 120 g, 240 g, 520 g Balansera med Draft Shield I 0.1 g, 0.2 g, 0.5 g -
16472925 120 g Balansera med Draft Shield A 0.1 mg -
16475015 80 g, 160 g, 320 g Balansera med Draft Shield I 0.1 mg, 0.2 mg, 0.5 mg -
16494045 220 g Balansera med Draft Shield A 0.1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16466345 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA524S2S00A QP99
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
Maximal vägningskapacitet mellan 120 g och 520 g i kombination med en läsbarhet på 0,1 mg.
Den nya generationen av modulära premiumlaboratorievågar
Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin. En av de teknologier som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Cubis™ II balansserie från Sartorius .
Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-balansen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem. Dessa designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning. Den erbjuder moderna användargränssnitt, läkemedels- och GxP-efterlevnad, inklusive datahantering, dataintegritet och anslutning, ergonomisk provhantering, enkel processintegration och obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Balans med typgodkännandecertifikat för Kina
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig
Kapacitet 120 g, 240 g, 520 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.1 g, 0.2 g, 0.5 g
Inkluderar Intern kalibrering
Material Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas och rostfritt stål
Modell Balansera med Draft Shield A
Stabiliseringstid 1 sekund
Typ Analysvåg
Elektriska krav 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A