Läs mer
Sartorius Cubis™ II Analytisk labbbalans
BIOPHARMA
Produktkod. p-7228454 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
120 g
220 g
320 g
520 g
Inkluderar:
Draft Shield A, QP1, QP4
Draft Shield I, QP99
Draft Shield U, QP99
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 16253182
Brand: Sartorius MCA124S2CEUI QP99
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Cubis™ II Analytical Lab Balance har en maximal vägningskapacitet mellan 120 g och 520 g i kombination med läsbarhet på 0,1 mg.
Den nya generationen av modulära premiumlaboratorievågar
  • Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin.
  • En av de teknologier som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Cubis™ II balansserie.
  • Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-balansen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem.
  • Dessa designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning.
  • Den erbjuder moderna användargränssnitt, läkemedels- och GxP-efterlevnad, inklusive datahantering, dataintegritet och anslutning, ergonomisk provhantering, enkel processintegration och obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Internt
Certifikat och efterlevnad Balans med typgodkännandecertifikat för Kina
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig
Kapacitet 120 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.1 mg
Inkluderar Draft Shield I, QP99
Material Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas och rostfritt stål
Stabiliseringstid 1 sekund
Typ Analysvåg
Elektriska krav 100 – 240 VAC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 1,0 A