Läs mer
Sartorius Cubis™ II Balans
Produktkod. 30052882 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
120 g
220 g
60 g, 120 g
Modell:
MCA med Draft Shield D
MCA med Draft Shield I
MCA med Draft Shield U
MCE med Draft Shield D
MCE med Draft Shield U
Läsbarhet:
0.005 mg
0.01 mg
0.01 mg, 0.1 mg
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Läsbarhet
30052882 60 g, 120 g MCA med Draft Shield I 0.01 mg, 0.1 mg
30052877 60 g, 120 g MCA med Draft Shield U 0.01 mg, 0.1 mg
30052889 120 g MCA med Draft Shield D 0.01 mg
30052881 220 g MCA med Draft Shield D 0.01 mg
30052883 220 g MCA med Draft Shield I 0.01 mg
30052878 220 g MCA med Draft Shield U 0.01 mg
30052886 220 g MCA med Draft Shield D 0.005 mg
30052869 60 g, 120 g MCE med Draft Shield U 0.01 mg, 0.1 mg
30052876 120 g MCE med Draft Shield D 0.01 mg
30052879 120 g MCE med Draft Shield U 0.01 mg
30052888 220 g MCE med Draft Shield D 0.01 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 30052882 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA125PIMTS
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-01-2027
De Cubis™ II kan konfigureras individuellt från olika komponenter. Kombinationen av displayenhet, vägningsmodul, dragsköld, mjukvarupaket för olika applikationer och funktioner och en rad tillbehör möjliggör individuell anpassning till alla vägningsuppgifter.
  • Ledande prestanda. Monolitiskt vägningssystem, integrerade klimatsensorer, individuella provhållare Felfri drift. Individuella QApp-arbetsflöden, motoriserad automatisk utjämning
  • Full end-to-end dataintegritet. 21 CFR Part 11-efterlevnad, integrerad revisionsspår, toppmodern användarhantering
  • Enastående servicesupport. Integrerat statuscenter, integrerad servicefunktioner förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 60 g, 120 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.01 mg, 0.1 mg
Modell MCA med Draft Shield I
Typ Balans
Lagligt för handel Klass I