Läs mer
Sartorius Cubis™ II Labsaldo med hög kapacitet
BIOPHARMA
Produktkod. 16233222 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
20,200 g
36,200 g
70,200 g
Inkluderar:
Draft Shield O
Draft Shield O, QP1
Draft Shield O, QP99
Modell:
CEU-verifierad balans med EG-typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
S00 Standardversion ej verifierad
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 16233222
Brand: Sartorius MCA36201S2CEU0 QP99
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Cubis™ II Labbvåg med hög kapacitet med en maximal belastning mellan 11,2 kg och 70,2 kg och läsbarhet mellan 0,1 g och 1 g ger den idealiska modellen för varje applikation.
Den nya generationen av modulära premiumlaboratorievågar
  • Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin.
  • En av de teknologier som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Cubis™ II balansserie.
  • Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-balansen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem.
  • Dessa designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning.
  • Den erbjuder moderna användargränssnitt, läkemedels- och GxP-efterlevnad, inklusive datahantering, dataintegritet och anslutning, ergonomisk provhantering, enkel processintegration och obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Balans med typgodkännandecertifikat för Kina
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig
Kapacitet 36,200 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 100 mg
Inkluderar Draft Shield O, QP99
Material Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas och rostfritt stål
Modell CEU-verifierad balans med EG-typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
Stabiliseringstid 1,5 sek
Typ Elektronisk topplastad våg
Elektriska krav 100 – 240 VAC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 1,0 A