Läs mer
Sartorius Cubis™ II Labsaldo med hög kapacitet
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
20,200 g
36,200 g
70,200 g
Inkluderar:
Draft Shield O
Draft Shield O, QP1
Draft Shield O, QP99
Modell:
CEU-verifierad balans med EG-typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
S00 Standardversion ej verifierad
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
Den nya generationen av modulära premiumlaboratorievågar
- Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin.
- En av de teknologier som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Cubis™ II balansserie.
- Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-balansen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem.
- Dessa designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning.
- Den erbjuder moderna användargränssnitt, läkemedels- och GxP-efterlevnad, inklusive datahantering, dataintegritet och anslutning, ergonomisk provhantering, enkel processintegration och obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Balans med typgodkännandecertifikat för Kina |
| Anslutningstyp | D-sub-kontakt, 9-polig |
| Kapacitet | 20,200 g |
| Visningstyp | Färgpekskärm |
| Läsbarhet | 100 mg |
| Inkluderar | Draft Shield O, QP99 |
| Material | Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas och rostfritt stål |
| Modell | CEU-verifierad balans med EG-typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike) |
| Stabiliseringstid | 1,5 sek |
| Typ | Elektronisk topplastad våg |
| Visa mer |