Läs mer
Sartorius Cubis™ II Labsaldo med hög kapacitet
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16497025 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet:
20,200 g
36,200 g
70,200 g
Inkluderar:
Draft Shield O
Draft Shield O, QP1
Draft Shield O, QP99
Modell:
CEU-verifierad balans med EG-typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
S00 Standardversion ej verifierad
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 16497025
Brand: Sartorius MCA70200S2S000 QP1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Cubis™ II Labbvåg med hög kapacitet med en maximal belastning mellan 11,2 kg och 70,2 kg och läsbarhet mellan 0,1 g och 1 g ger den idealiska modellen för varje applikation.
Den nya generationen av modulära premiumlaboratorievågar
  • Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin.
  • En av de teknologier som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Cubis™ II balansserie.
  • Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-balansen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem.
  • Dessa designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning.
  • Den erbjuder moderna användargränssnitt, läkemedels- och GxP-efterlevnad, inklusive datahantering, dataintegritet och anslutning, ergonomisk provhantering, enkel processintegration och obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Balans med typgodkännandecertifikat för Kina
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig
Kapacitet 70,200 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 100 mg
Inkluderar Draft Shield O, QP1
Material Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas och rostfritt stål
Modell S00 Standardversion ej verifierad
Stabiliseringstid 1,5 sek
Typ Elektronisk topplastad våg
Elektriska krav 100 – 240 VAC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 1,0 A