Läs mer
Sartorius™ Cubis™ II Labsaldo med hög kapacitet
BIOPHARMA
Produktkod. 16319655 Handla allt Sartorius Produkter
:
Cubis II Labbbalans med hög kapacitet; Kapacitet: 36 200 g; Visningstyp: Färgpekskärm; Läsbarhet: 100 mg; Stabiliseringstid: 1,5 s; Certifieringar/överensstämmelse: Typgodkännandecertifikat för Kina, CE
Produktkod. 16319655
Brand: Sartorius™ MCA36201S2CEU0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med en maximal belastning mellan 11,2 och 70,2 kg och en läsbarhet mellan 0,1 och 1 gram, ger denna balans den idealiska modellen för varje applikation.
Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin. En av de tekniker som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Sartorius™ Cubis™ II vågserie.
  • Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-vågen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem
  • Designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning
  • Moderna användargränssnitt och enkel processintegration
  • Efterlevnad av läkemedel och GxP
  • Datahantering, integritet och uppkoppling
  • Ergonomisk provhantering
  • Obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Typgodkännandecertifikat för Kina, CE
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig
Kapacitet 36,200 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 100 mg
Material Aluminium, PBT, Optiwhite flödesglas, rostfritt stål
Stabiliseringstid 1.5 s
Typ Elektronisk topplastad våg
Elektriska krav 100/240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz, 1 A
Lagligt för handel Nej