Läs mer
Sartorius Cubis™ II Mikrovåg med hög kapacitet, 36P
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17947380 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Modell:
MCA36P-3CEU-D
MCA36P-3CEU-D HWL
MCA36P-3CEU-D QP1
MCA36P-3CEU-D QP1 HWL
MCA36P-3CEU-D QP99
MCA36P-3S00-D
MCA36P-3S00-D HWL
MCA36P-3S00-D QP1
MCA36P-3S00-D QP1 HWL
MCE36P-3CEU-D
MCE36P-3CEU-D HWL
MCE36P-3S00-D
MCE36P-3S00-D HWL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
17947380 MCA36P-3CEU-D
17987430 MCA36P-3CEU-D HWL
17967400 MCA36P-3CEU-D QP1
17937380 MCA36P-3CEU-D QP1 HWL
17977400 MCA36P-3CEU-D QP99
17947390 MCA36P-3S00-D
17907410 MCA36P-3S00-D HWL
17997400 MCA36P-3S00-D QP1
17957390 MCA36P-3S00-D QP1 HWL
17957380 MCE36P-3CEU-D
17957420 MCE36P-3CEU-D HWL
17967420 MCE36P-3S00-D
17917400 MCE36P-3S00-D HWL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17947380 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA36P3CEUD
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Cubis™ II serie av mikrovågar med hög kapacitet med en maximal belastning mellan 32 g och 111 g och en läsbarhet mellan 0,001 mg och 0,002 mg är det idealiska valet för ett brett spektrum av applikationer.
  • Ultrahög upplösning med upp till 61 miljoner vägningssteg (siffror).
  • End-to-end dataintegritet.
  • 21 CFR Part 11 efterlevnad, integrerad revisionsspår, toppmodern användarhantering.
  • Rengörbarhet, en del av efterlevnaden.
  • Felfri drift.
  • Individuella QApp-arbetsflöden, motoriserad automatisk utjämning.
  • Tillåt uppgraderingar för hårdvarufunktioner som automatiska dragskydd eller inbyggd jonisator.
  • Valfritt inre dragskydd för bästa vägningsprestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Automationsgränssnitt MCA
Kapacitet 101, 32 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.001, 0.01 mg
Inkluderar 36P vägningsmodul
Modell MCA36P-3CEU-D
Stabiliseringstid 3,5, 2,5 sek.
Temperaturområde (engelska) 3.5, 2.5 s
Temperaturområde (metriskt) 3.5, 2.5 s
Testbelastning 3.5, 2.5 s
Typ Balans
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (engelska) 11,9 tum.
Höjd (metrisk) 302 mm