Läs mer
Sartorius Cubis™ II Mikrovåg med hög kapacitet, 36P
Handla allt Sartorius Produkter
Modell:
MCA36P-3CEU-D
MCA36P-3CEU-D HWL
MCA36P-3CEU-D QP1
MCA36P-3CEU-D QP1 HWL
MCA36P-3CEU-D QP99
MCA36P-3S00-D
MCA36P-3S00-D HWL
MCA36P-3S00-D QP1
MCA36P-3S00-D QP1 HWL
MCE36P-3CEU-D
MCE36P-3CEU-D HWL
MCE36P-3S00-D
MCE36P-3S00-D HWL
Beskrivning
- Ultrahög upplösning med upp till 61 miljoner vägningssteg (siffror).
- End-to-end dataintegritet.
- 21 CFR Part 11 efterlevnad, integrerad revisionsspår, toppmodern användarhantering.
- Rengörbarhet, en del av efterlevnaden.
- Felfri drift.
- Individuella QApp-arbetsflöden, motoriserad automatisk utjämning.
- Tillåt uppgraderingar för hårdvarufunktioner som automatiska dragskydd eller inbyggd jonisator.
- Valfritt inre dragskydd för bästa vägningsprestanda.
Specifikationer
Specifikationer
| Automationsgränssnitt | MCA |
| Kapacitet | 101, 32 g |
| Visningstyp | Färgpekskärm |
| Läsbarhet | 0.001, 0.01 mg |
| Inkluderar | 36P vägningsmodul, Pharma QP1 |
| Modell | MCA36P-3S00-D QP1 HWL |
| Stabiliseringstid | 3,5, 2,5 sek. |
| Typ | Balans |
| Bredd (engelska) | 9,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 240 mm |
| Visa mer |