Läs mer
Sartorius Cubis™ II Mikrovåg med hög kapacitet, 36P Produktkod.: 17967400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327035.00 SEK
    319177.91 SEK / Varje
    Spara 7857.09 SEK
    2% Av
Sartorius Cubis™ II Mikrovåg med hög kapacitet, 36P
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17967400 Handla allt Sartorius Produkter
MCA36P-3CEU-D QP1
Modell:
MCA36P-3CEU-D
MCA36P-3CEU-D HWL
MCA36P-3CEU-D QP1
MCA36P-3CEU-D QP1 HWL
MCA36P-3CEU-D QP99
MCA36P-3S00-D
MCA36P-3S00-D HWL
MCA36P-3S00-D QP1
MCA36P-3S00-D QP1 HWL
MCE36P-3CEU-D
MCE36P-3CEU-D HWL
MCE36P-3S00-D
MCE36P-3S00-D HWL
Produktkod. 17967400
Brand: Sartorius MCA36P3CEUD QP1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327035.00 SEK
    319177.91 SEK / Varje
    Spara 7857.09 SEK
    2% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Cubis™ II serie av mikrovågar med hög kapacitet med en maximal belastning mellan 32 g och 111 g och en läsbarhet mellan 0,001 mg och 0,002 mg är det idealiska valet för ett brett spektrum av applikationer.
  • Ultrahög upplösning med upp till 61 miljoner vägningssteg (siffror).
  • End-to-end dataintegritet.
  • 21 CFR Part 11 efterlevnad, integrerad revisionsspår, toppmodern användarhantering.
  • Rengörbarhet, en del av efterlevnaden.
  • Felfri drift.
  • Individuella QApp-arbetsflöden, motoriserad automatisk utjämning.
  • Tillåt uppgraderingar för hårdvarufunktioner som automatiska dragskydd eller inbyggd jonisator.
  • Valfritt inre dragskydd för bästa vägningsprestanda.
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Energy Star Certification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Automationsgränssnitt MCA
Kapacitet 101, 32 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.001, 0.01 mg
Inkluderar 36P vägningsmodul, Pharma QP1
Modell MCA36P-3CEU-D QP1
Stabiliseringstid 3,5, 2,5 sek.
Typ Balans
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (engelska) 11,9 tum.
Höjd (metrisk) 302 mm
Produkttitel
Sartorius Cubis™ II Mikrovåg med hög kapacitet, 36P >