Läs mer
Sartorius Cubis™ II Mikrovåg med hög kapacitet, 36S
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17987400 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Modell:
MCA36S-3CEU-D
MCA36S-3CEU-D HWL
MCA36S-3CEU-D QP1
MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
MCA36S-3CEU-D QP99
MCA36S-3S00-D
MCA36S-3S00-D HWL
MCA36S-3S00-D QP1
MCA36S-3S00-D QP1 HWL
MCE36S-3CEU-D
MCE36S-3CEU-D HWL
MCE36S-3S00-D
MCE36S-3S00-D HWL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
17987400 MCA36S-3CEU-D
17958270 MCA36S-3CEU-D HWL
17997390 MCA36S-3CEU-D QP1
17917410 MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
17907400 MCA36S-3CEU-D QP99
17927400 MCA36S-3S00-D
17937410 MCA36S-3S00-D HWL
17997370 MCA36S-3S00-D QP1
17927410 MCA36S-3S00-D QP1 HWL
17977420 MCE36S-3CEU-D
17937400 MCE36S-3CEU-D HWL
17957400 MCE36S-3S00-D
17987420 MCE36S-3S00-D HWL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17987400 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA36S3CEUD
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Cubis™ II serie av mikrovågar med hög kapacitet med en maximal belastning mellan 32 g och 111 g och en läsbarhet mellan 0,001 mg och 0,002 mg är det idealiska valet för ett brett spektrum av applikationer.
  • Ultrahög upplösning med upp till 61 miljoner vägningssteg (siffror).
  • End-to-end dataintegritet.
  • 21 CFR Part 11 efterlevnad, integrerad revisionsspår, toppmodern användarhantering.
  • Rengörbarhet, en del av efterlevnaden.
  • Felfri drift.
  • Individuella QApp-arbetsflöden, motoriserad automatisk utjämning.
  • Tillåt uppgraderingar för hårdvarufunktioner som automatiska dragskydd eller inbyggd jonisator.
  • Valfritt inre dragskydd för bästa vägningsprestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Automationsgränssnitt MCA
Kapacitet 32 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.001 mg
Inkluderar 36S Vägningsmodul
Modell MCA36S-3CEU-D
Stabiliseringstid 3,5 sek.
Typ Balans
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (engelska) 11,9 tum.
Höjd (metrisk) 302 mm