Läs mer
Sartorius Cubis™ II Mikrovåg med hög kapacitet, 36S
Produktkod. 17997390 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Modell:
MCA36S-3CEU-D
MCA36S-3CEU-D HWL
MCA36S-3CEU-D QP1
MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
MCA36S-3CEU-D QP99
MCA36S-3S00-D
MCA36S-3S00-D HWL
MCA36S-3S00-D QP1
MCA36S-3S00-D QP1 HWL
MCE36S-3CEU-D
MCE36S-3CEU-D HWL
MCE36S-3S00-D
MCE36S-3S00-D HWL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
17997390 MCA36S-3CEU-D QP1
17987400 MCA36S-3CEU-D
17958270 MCA36S-3CEU-D HWL
17917410 MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
17907400 MCA36S-3CEU-D QP99
17927400 MCA36S-3S00-D
17937410 MCA36S-3S00-D HWL
17997370 MCA36S-3S00-D QP1
17927410 MCA36S-3S00-D QP1 HWL
17977420 MCE36S-3CEU-D
17937400 MCE36S-3CEU-D HWL
17957400 MCE36S-3S00-D
17987420 MCE36S-3S00-D HWL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17997390 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA36S3CEUD QP1
Beräknad leverans: 20-11-2026
De Cubis™ II serie av mikrovågar med hög kapacitet med en maximal belastning mellan 32 g och 111 g och en läsbarhet mellan 0,001 mg och 0,002 mg är det idealiska valet för ett brett spektrum av applikationer.
  • Ultrahög upplösning med upp till 61 miljoner vägningssteg (siffror).
  • End-to-end dataintegritet.
  • 21 CFR Part 11 efterlevnad, integrerad revisionsspår, toppmodern användarhantering.
  • Rengörbarhet, en del av efterlevnaden.
  • Felfri drift.
  • Individuella QApp-arbetsflöden, motoriserad automatisk utjämning.
  • Tillåt uppgraderingar för hårdvarufunktioner som automatiska dragskydd eller inbyggd jonisator.
  • Valfritt inre dragskydd för bästa vägningsprestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Automationsgränssnitt MCA
Kapacitet 32 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.001 mg
Inkluderar 36S vägningsmodul, Pharma QP1
Modell MCA36S-3CEU-D QP1
Stabiliseringstid 3,5 sek.
Typ Balans
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (engelska) 11,9 tum.
Höjd (metrisk) 302 mm
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.