Läs mer
Sartorius Cubis™ II Mikrovåg med hög kapacitet, 66S
Handla allt Sartorius Produkter
Modell:
MCA66S-3CEU-D
MCA66S-3CEU-D HWL
MCA66S-3CEU-D QP1
MCA66S-3CEU-D QP1 HWL
MCA66S-3CEU-D QP99
MCA66S-3S00-D
MCA66S-3S00-D HWL
MCA66S-3S00-D QP1
MCA66S-3S00-D QP1 HWL
MCE66S-3CEU-D
MCE66S-3CEU-D HWL
MCE66S-3S00-D
MCE66S-3S00-D HWL
Beskrivning
- Ultrahög upplösning med upp till 61 miljoner vägningssteg (siffror).
- End-to-end dataintegritet.
- 21 CFR Part 11 efterlevnad, integrerad revisionsspår, toppmodern användarhantering.
- Rengörbarhet, en del av efterlevnaden.
- Felfri drift.
- Individuella QApp-arbetsflöden, motoriserad automatisk utjämning.
- Tillåt uppgraderingar för hårdvarufunktioner som automatiska dragskydd eller inbyggd jonisator.
- Valfritt inre dragskydd för bästa vägningsprestanda.
Specifikationer
Specifikationer
| Automationsgränssnitt | MCA |
| Kapacitet | 61 g |
| Visningstyp | Färgpekskärm |
| Läsbarhet | 0.001 mg |
| Inkluderar | 66S Vägningsmodul |
| Modell | MCA66S-3CEU-D |
| Stabiliseringstid | 3,5 sek. |
| Typ | Balans |
| Bredd (engelska) | 9,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 240 mm |
| Visa mer |