Läs mer
Sartorius Cubis™ II Micro Balance, MCA användargränssnitt
Produktkod. 30052880 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
6.1 g
10.1 g
Modell:
Dragskydd F: Filtrerat
Dragskydd M: Motoriserad
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Inkluderar Förpackningsstorlek
30052880 10.1 g Dragskydd M: Motoriserad Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara -
16466435 6.1 g Dragskydd F: Filtrerat Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport Varje
16412395 10.1 g Dragskydd F: Filtrerat Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport -
16416455 6.1 g Dragskydd M: Motoriserad Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport -
16462405 10.1 g Dragskydd M: Motoriserad Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30052880 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA10.6SMMTS
Beräknad leverans: 05-10-2026
Cubis™ II Micro Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Utmärkt servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
    (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp 1 USB B-port, 1 USB C-port, 1-9-polig RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 10.1 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 1μ g
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Linjäritet ±3μ g
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Modell Dragskydd M: Motoriserad
Repeterbarhet ±5μ g
Typ Mikrobalans
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 340/355 mm vikt/elmodul
Bredd (metrisk) 139 mm för vägning/240 mm för elmodul
Höjd (metrisk) 129/61 mm vägnings-/elmodul
Vikt (metrisk) 7.2, 7.9 kg
Spänning 100 till 240 V
Lagligt för handel Klass I