Läs mer
Sartorius Cubis™ II Micro Balance, MCE användargränssnitt
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
1.1 g, 2.1 g, 3.1 g
10.1 g
Modell:
Dragskydd F: Filtrerat
Dragskydd M: Motoriserad
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Beskrivning
- Monolitiskt vägningssystem
- Integrerade klimatsensorer
- Individuella provhållare
- Felfri drift
- Individuella QApp-arbetsflöden
- Motoriserad automatisk nivellering
- Full end-to-end dataintegritet
- Integrerad revisionsspår
- Toppmodern användarhantering
- Utmärkt servicesupport
- Integrerat statuscenter
- Integrerade servicefunktioner
- Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
- TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
- Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
- Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port |
| Kapacitet | 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g |
| Visningstyp | Färg TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 1, 2, 5μ g |
| Inkluderar | Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara |
| Linjäritet | ±4μ g |
| Material | Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister |
| Modell | Dragskydd M: Motoriserad |
| Repeterbarhet | ±3, 4, 5μ g |
| Stabiliseringstid | 3 sek |
| Visa mer |