Läs mer
Sartorius Cubis™ II Micro Balance, MCE användargränssnitt
BIOPHARMA
Produktkod. 16407445 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Anslutningstyp:
D-sub-kontakt, 9-polig
Produktkod. Anslutningstyp
16407445 D-sub-kontakt, 9-polig
1 options
Produktkod. 16407445 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCE6.6S2CEUM
Beräknad leverans: 13-11-2026
Cubis™ II Micro Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Utmärkt servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
    (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig
Kapacitet 6.1 g
Visningstyp TFT färgpekskärm
Läsbarhet 0.001 mg
Inkluderar Blanace och motoriserat dragskydd
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Modell Dragskydd M: Motoriserad
Stabiliseringstid 5 sek.
Typ Mikrobalans
Höjd (metrisk) 67 mm
Spänning 100/240 V± 10 %
Frekvens 50/60 Hz