Läs mer
Sartorius Cubis™ II Micro Balance, MCE användargränssnitt
BIOPHARMA
Produktkod. 16427185 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
1.1 g, 2.1 g, 3.1 g
10.1 g
Modell:
Dragskydd F: Filtrerat
Dragskydd M: Motoriserad
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Inkluderar
16427185 10.1 g Dragskydd F: Filtrerat Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
16407315 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g Dragskydd F: Filtrerat Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
16437185 10.1 g Dragskydd M: Motoriserad Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
16283262 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g Dragskydd M: Motoriserad Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16427185 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCE10.6S2S00F
Beräknad leverans: 18-12-2026
Cubis™ II Micro Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Utmärkt servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 10.1 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 1μ g
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Linjäritet ±3μ g
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Modell Dragskydd F: Filtrerat
Repeterbarhet ±5μ g
Stabiliseringstid 5 sek.
Typ Mikrobalans
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 340/355 mm vikt/elmodul
Bredd (metrisk) 340/315 mm
Vikt (metrisk) 6.4, 7.1 kg
Elektriska krav 100/240 V
Spänning 100/240 V± 10 %
Frekvens 50/60 Hz
Lagligt för handel Klass I