Läs mer
Sartorius Cubis™ II Micro Lab Balance
BIOPHARMA
Produktkod. 16452405 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Modell:
Balance with Draft Shield F
Balance with Draft Shield M
Balansera med Draft Shield F
Balansera med Draft Shield F och utan QP99 Software
Balansera med Draft Shield M och utan QP99 Software
Kapacitet:
1.1 g, 2.1 g, 3.1 g
10.1 g
6.1 g
Läsbarhet:
0.001 mg
0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kapacitet Läsbarhet unitSize
16452405 Balansera med Draft Shield F 10.1 g 0.001 mg -
16393287 Balance with Draft Shield M 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g 0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg Varje
16406455 Balance with Draft Shield F 6.1 g 0.001 mg -
16454405 Balansera med Draft Shield F och utan QP99 Software 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g 0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg -
16456465 Balance with Draft Shield M 6.1 g 0.001 mg Varje
16484415 Balansera med Draft Shield F 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g 0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg -
16494415 Balansera med Draft Shield M och utan QP99 Software 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g 0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16452405 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA10.6S2S00F QP99
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger läsbarhet av 1μ g och en maximal kapacitet mellan 3,1 g och 10,1 g. Används för att bestämma den exakta vikten av mycket små provkvantiteter.
Den nya generationen av modulära premiumlaboratorievågar
Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin. En av de teknologier som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Cubis™ II balansserie från Sartorius .
Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-balansen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem. Dessa designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning. Den erbjuder moderna användargränssnitt, läkemedels- och GxP-efterlevnad, inklusive datahantering, dataintegritet och anslutning, ergonomisk provhantering, enkel processintegration och obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Balans med typgodkännandecertifikat för Kina
Kapacitet 10.1 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.001 mg
Inkluderar Intern kalibrering
Modell Balansera med Draft Shield F
Stabiliseringstid 5 sek.
Typ Mikrobalans
Bredd (metrisk) 109 mm
Höjd (metrisk) 33 mm
Elektriska krav 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A