Läs mer
Sartorius Cubis™ II Micro Lab Balance
BIOPHARMA
Produktkod. 16484415 Handla allt Sartorius Produkter
Modell:
Balance with Draft Shield F
Balance with Draft Shield M
Balansera med Draft Shield F
Balansera med Draft Shield F och utan QP99 Software
Balansera med Draft Shield M och utan QP99 Software
Kapacitet:
1.1 g, 2.1 g, 3.1 g
10.1 g
6.1 g
Läsbarhet:
0.001 mg
0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16484415
Brand: Sartorius MCA3.6P2S00F QP99
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger läsbarhet av 1μ g och en maximal kapacitet mellan 3,1 g och 10,1 g. Används för att bestämma den exakta vikten av mycket små provkvantiteter.
Den nya generationen av modulära premiumlaboratorievågar
Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin. En av de teknologier som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Cubis™ II balansserie från Sartorius .
Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-balansen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem. Dessa designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning. Den erbjuder moderna användargränssnitt, läkemedels- och GxP-efterlevnad, inklusive datahantering, dataintegritet och anslutning, ergonomisk provhantering, enkel processintegration och obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Balans med typgodkännandecertifikat för Kina
Kapacitet 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg
Inkluderar Intern kalibrering
Modell Balansera med Draft Shield F
Stabiliseringstid 5 sek.
Typ Mikrobalans
Höjd (metrisk) 33 mm
Elektriska krav 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A