Läs mer
Sartorius Cubis II MTS Balans
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30052872 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
120 g
8200 g
Läsbarhet:
0.01
10 mg
Beskrivning:
MCA-skärm inklusive pek-, rullnings-, svepfunktionalitet med fabriksinstallerade viktiga vägningsapplikationer och olika QPapp-paket för valfria programtillägg
MCE Display med fabriksinstallerade viktiga vägningsapplikationer
Produktkod. 30052872
Brand: Sartorius MCE8202S0MTS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kombinationen av displayenheten, vägningsmodulen, dragskölden, mjukvarupaket för olika applikationer och funktioner och ett omfattande utbud av tillbehör möjliggör individuell anpassning av Cubis™ II balans till alla vägningsuppgifter.
  • Ledande prestanda.
  • Monolitiskt vägningssystem, integrerade klimatsensorer, individuella provhållare
  • Felfri drift.
  • Individuella QApp-arbetsflöden, motoriserad automatisk utjämning
  • Det modulära vägningssystemet Cubis™ II kan konfigureras individuellt från olika komponenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig
Beskrivning MCE Display med fabriksinstallerade viktiga vägningsapplikationer
Kapacitet 8200 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 10 mg
Material Pressgjutet aluminium, plast, Optiwhite floatglas och rostfritt stål
Modell Cubis II MTS Balans
Stabiliseringstid 1 sekund
Typ Balans
Elektriska krav 00 till 240 VAC (± 10 %)
Lagligt för handel Klass II