Beskrivning
- Ledande prestanda.
- Monolitiskt vägningssystem, integrerade klimatsensorer, individuella provhållare
- Felfri drift.
- Individuella QApp-arbetsflöden, motoriserad automatisk utjämning
- Det modulära vägningssystemet Cubis™ II kan konfigureras individuellt från olika komponenter.
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | D-sub-kontakt, 9-polig |
| Beskrivning | MCA-skärm inklusive pek-, rullnings-, svepfunktionalitet med fabriksinstallerade viktiga vägningsapplikationer och olika QPapp-paket för valfria programtillägg |
| Kapacitet | 120 g |
| Visningstyp | Färgpekskärm |
| Läsbarhet | 0.01 |
| Material | Rostfritt stål, aluminium, plast, floatglas Optiwhite |
| Modell | Cubis II MTS Balans |
| Stabiliseringstid | 2 sekunder |
| Typ | Balans |
| Elektriska krav | 00 till 240 VAC (± 10 %) |
| Visa mer |