Läs mer
Sartorius Cubis II pipettkalibreringssystem
Produktkod. 31662882 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Produkttyp:
Pipettkalibreringssystem
Produktkod. Produkttyp
31662882 Pipettkalibreringssystem
1 options
Produktkod. 31662882 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MPS116S
Beräknad leverans: 30-12-2026
  • MPS116S är ett Cubis™ II-baserat Single Channel Pipetty-kalibreringssystem som kombinerar hög upplösning och stor vägkapacitet.
  • Tillsammans med möjligheten att minska läsbarheten till 10 eller 100 g kan instrumentet täcka upp till 95 % av volymintervallen för pipetter på marknaden utan att kompromissa med mäthastigheten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pipettkalibreringssystem