Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision (2-plats) balans, MCA användargränssnitt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16326765 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet:
1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg
14.2 kg
2.2 kg
4.2 kg
4.2 kg, 32.2 kg
6.2 kg
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara
Pakningsstørrelse:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet Inkluderar Pakningsstørrelse
16326765 6.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport Varje
16413485 2.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport -
16283192 2.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara -
16263222 4.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara -
17700739 14.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport -
17338342 1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport -
16203242 6.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara -
16283212 4.2 kg, 32.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16326765 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCA6202S2S000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Se alle kampagner
Beräknad leverans: 07-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Med helt konfigurerbar hårdvara, mjukvara och anslutning, Cubis™ II erbjuder en högpresterande balans som passar dina unika krav och efterlevnadskrav.
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Enastående servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • För alla modeller upp till en maximal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tums TFT-färgskärm i 16:9-format med nytt användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer (licensfria) och paket med speciella vägningsapplikationer och funktionstillägg (licens krävs)
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
    (dragskydd M) eller gestsensor (tillval), inlärningsförmåga
garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 6.2 kg
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.01 g
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Utjämning Automation motoriserad
Linjäritet ±6 mg
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Mätningstid 1,5 sek
Modell Inget dragskydd
Repeterbarhet ±4 mg
Stabiliseringstid 1 sek
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till +40 °C
Typ Precisionsvåg
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 470 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 95 mm
Vikt (metrisk) 5.4 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100 till 240 V
Amperage 1,0 A
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lagligt för handel Klass II
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.