Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision (2-plats) balans, MCE användargränssnitt
BIOPHARMA
Produktkod. 16203262 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg
2.2 kg
4.2 kg
4.2 kg, 32.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Inkluderar
16203262 2.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
16477445 1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
16223272 4.2 kg, 32.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
16203282 4.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
16223282 6.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
16407495 8.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16203262 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCE2202S0S00
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Cubis™ II Precision (2-Place) Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Utmärkt servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 2.2 kg
Visningstyp TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.01 g
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Linjäritet ±6 mg
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Modell Inget dragskydd
Repeterbarhet ±4 mg
Stabiliseringstid 0,8 sek
Typ Precisionsvåg
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 425 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 95 mm
Vikt (metrisk) 5.4 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lagligt för handel Klass II