Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision (2-plats) balans, MCE användargränssnitt
BIOPHARMA
Produktkod. 16477445 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg
2.2 kg
4.2 kg
4.2 kg, 32.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Inkluderar
16477445 1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
16223272 4.2 kg, 32.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
16203282 4.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
16223282 6.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
16407495 8.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
16203262 2.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16477445 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCE6202P2S000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Cubis™ II Precision (2-Place) Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Utmärkt servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg
Visningstyp TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.01 g, 0.02 g, 0.05 g
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Modell Inget dragskydd
Repeterbarhet ±4 mg
Stabiliseringstid 1 sek
Typ Precisionsvåg
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 425 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 95 mm
Vikt (metrisk) 5.4 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lagligt för handel Klass II