Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision (3-plats) balans, MCA användargränssnitt Produktkod.: 16203182
Sartorius Cubis™ II Precision (3-plats) balans, MCA användargränssnitt
BIOPHARMA
Produktkod. 16203182 Handla allt Sartorius Produkter
1.2 kg, Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara, Dragskydd E: Litet glas
Kapacitet:
620 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
5.2 kg
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Modell:
Dragskydd E: Litet glas
Dragskydd: E: Litet glas
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Produktkod. 16203182
Brand: Sartorius MCA1203S2S00E QP99
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med helt konfigurerbar hårdvara, mjukvara och anslutning, Cubis™ II erbjuder en högpresterande balans som passar dina unika krav och efterlevnadskrav.
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Enastående servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • För alla modeller upp till en maximal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tums TFT-färgskärm i 16:9-format med nytt användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer (licensfria) och paket med speciella vägningsapplikationer och funktionstillägg (licens krävs)
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
    (dragskydd M) eller gestsensor (tillval), inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 1.2 kg
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 1 mg
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Utjämning Automation motoriserad
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Mätningstid 1,5 sek
Modell Dragskydd E: Litet glas
Stabiliseringstid 1 sek
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till +40 °C
Typ Precisionsvåg
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 470 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 122/284/373 mm
Vikt (metrisk) 6.7/8.3/10.2/11 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100 till 240 V
Amperage 1,0 A
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lagligt för handel Klass I
Visa mer Visa mindre
  • Sartorius - Cubis analytical balances
    Offers the optimal basis for users who need to weigh with the highest accuracy, but have lower needs in terms of complexity of a weighing process and in data management.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Cubis analytical balances
    Korrigering av produktinnehåll
    Produkttitel
    Sartorius Cubis™ II Precision (3-plats) balans, MCA användargränssnitt >