Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision (3-plats) balans, MCA användargränssnitt
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
620 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
5.2 kg
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport. QP99 programvara
Modell:
Dragskydd R: Ram i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
- Monolitiskt vägningssystem
- Integrerade klimatsensorer
- Individuella provhållare
- Felfri drift
- Individuella QApp-arbetsflöden
- Motoriserad automatisk nivellering
- Full end-to-end dataintegritet
- 21 CFR Part 11 överensstämmelse
- Integrerad revisionsspår
- Toppmodern användarhantering
- Enastående servicesupport
- Integrerat statuscenter
- Integrerade servicefunktioner
- Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
- För alla modeller upp till en maximal kapacitet på 8,2 kg
- Stor 7-tums TFT-färgskärm i 16:9-format med nytt användargränssnitt
- Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer (licensfria) och paket med speciella vägningsapplikationer och funktionstillägg (licens krävs)
- Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
(dragskydd M) eller gestsensor (tillval), inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
| Anslutningstyp | 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port |
| Kapacitet | 3.2 kg |
| Visningstyp | Färg TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 1 mg |
| Inkluderar | Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara |
| Utjämning | Automation motoriserad |
| Material | Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister |
| Mätningstid | 2 sek |
| Modell | Dragskydd R: Ram i rostfritt stål |
| Visa mer |