Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision (3-plats) balans, MCA användargränssnitt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16310718 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
1200 g
150 g, 300 g, 620 g
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Modell:
Dragskydd U: Manuellt glas
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Inkluderar Modell unitSize
16310718 1200 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport Dragskydd U: Manuellt glas Varje
16320718 150 g, 300 g, 620 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport Dragskydd U: Manuellt glas -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16310718 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA1203S2S00U
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cubis™ II Precision (3-Place) Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Enastående servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • För alla modeller upp till en maximal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tums TFT-färgskärm i 16:9-format med nytt användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer (licensfria) och paket med speciella vägningsapplikationer och funktionstillägg (licens krävs)
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M) eller gestsensor (tillval), inlärningsmöjlighet
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 1200 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 1 mg
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Modell Dragskydd U: Manuellt glas
Stabiliseringstid 1 sek
Typ Precisionsvåg
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 470 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 122/284/373 mm
Vikt (metrisk) 6.7/8.3/10.2/11 kg
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lagligt för handel Klass I