Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision (3-plats) balans, MCA användargränssnitt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16339861 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
620 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
5.2 kg
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport. QP99 programvara
Modell:
Dragskydd R: Ram i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 16339861
Brand: Sartorius MCA623S2S00R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med helt konfigurerbar hårdvara, mjukvara och anslutning, Cubis™ II erbjuder en högpresterande balans som passar dina unika krav och efterlevnadskrav.
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Enastående servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • För alla modeller upp till en maximal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tums TFT-färgskärm i 16:9-format med nytt användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer (licensfria) och paket med speciella vägningsapplikationer och funktionstillägg (licens krävs)
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
    (dragskydd M) eller gestsensor (tillval), inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 620 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 1 mg
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Utjämning Automation motoriserad
Linjäritet ±0,6 mg
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Mätningstid 1 sekund
Modell Dragskydd R: Ram i rostfritt stål
Repeterbarhet ±0,4 mg
Stabiliseringstid 0.8 s
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till +40 °C
Typ Precisionsvåg
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 470 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 122/284/373 mm
Vikt (metrisk) 6.7/8.3/10.2/11 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100 till 240 V
Amperage 1,0 A
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lagligt för handel Klass I