Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision (3-plats) balans, MCE användargränssnitt
BIOPHARMA
Produktkod. 16243282 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
1.01 kg, 2.2 kg
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
620 g
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Modell:
Dragskydd E: Litet glas
Dragskydd R: Ram i rostfritt stål
Dragskydd U: Manuellt glas
Unit Size:
1 enhet
Varje
Product Code. 16243282
Brand: Sartorius MCE623SRS00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cubis™ II Precision (3-Place) Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Utmärkt servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Warranty
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 620 g
Visningstyp TFT-pekskärm
Läsbarhet 1 mg
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Modell Dragskydd R: Ram i rostfritt stål
Repeterbarhet ±0,4 mg
Stabiliseringstid 0.8 s
Typ Precisionsvåg
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 425 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 122/284/373 mm
Vikt (metrisk) 5.9/7.5/9.4/10.2 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lagligt för handel Klass I