Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision (3-plats) balans, MCE användargränssnitt
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
1.01 kg, 2.2 kg
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
620 g
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Modell:
Dragskydd E: Litet glas
Dragskydd R: Ram i rostfritt stål
Dragskydd U: Manuellt glas
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Beskrivning
- Monolitiskt vägningssystem
- Integrerade klimatsensorer
- Individuella provhållare
- Felfri drift
- Individuella QApp-arbetsflöden
- Motoriserad automatisk nivellering
- Full end-to-end dataintegritet
- Integrerad revisionsspår
- Toppmodern användarhantering
- Utmärkt servicesupport
- Integrerat statuscenter
- Integrerade servicefunktioner
- Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
- TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
- Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
- Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port |
| Kapacitet | 620 g |
| Visningstyp | TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 1 mg |
| Inkluderar | Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport |
| Material | Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister |
| Modell | Dragskydd E: Litet glas |
| Repeterbarhet | ±0,4 mg |
| Stabiliseringstid | 0.8 s |
| Typ | Precisionsvåg |
| Visa mer |