Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision High-Capacity Balance, MCA-användargränssnitt
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
20.2 kg
36.2 kg
50.2 kg
70.2 kg
Inkluderar:
Balance Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software
Balanstillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balanstillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Läsbarhet:
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Monolitiskt vägningssystem
- Integrerade klimatsensorer
- Individuella provhållare
- Felfri drift
- Individuella QApp-arbetsflöden
- Motoriserad automatisk nivellering
- Full end-to-end dataintegritet
- 21 CFR Part 11 överensstämmelse
- Integrerad revisionsspår
- Toppmodern användarhantering
- Enastående servicesupport
- Integrerat statuscenter
- Integrerade servicefunktioner
- Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
- För alla modeller upp till en maximal kapacitet på 8,2 kg
- Stor 7-tums TFT-färgskärm i 16:9-format med nytt användargränssnitt
- Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer (licensfria) och paket med speciella vägningsapplikationer och funktionstillägg (licens krävs)
- Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
(dragskydd M) eller gestsensor (tillval), inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
| Anslutningstyp | 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port |
| Kapacitet | 20.2 kg |
| Visningstyp | Färg TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 0.1 g |
| Inkluderar | Balanstillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara |
| Utjämning | Automation motoriserad |
| Material | Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister |
| Mätningstid | 2 sek |
| Modell | Inget dragskydd |
| Visa mer |