Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision High-Capacity Balance, MCA-användargränssnitt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16465195 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
20.2 kg
36.2 kg
50.2 kg
70.2 kg
Inkluderar:
Balance Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software
Balanstillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balanstillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Läsbarhet:
0.1 g
1 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16465195
Brand: Sartorius MCA36200S2S000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med helt konfigurerbar hårdvara, mjukvara och anslutning, Cubis™ II erbjuder en högpresterande balans som passar dina unika krav och efterlevnadskrav.
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Enastående servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • För alla modeller upp till en maximal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tums TFT-färgskärm i 16:9-format med nytt användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer (licensfria) och paket med speciella vägningsapplikationer och funktionstillägg (licens krävs)
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
    (dragskydd M) eller gestsensor (tillval), inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 36.2 kg
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 1 g
Inkluderar Balanstillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Utjämning Automation motoriserad
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Mätningstid 1,2 sek.
Modell Inget dragskydd
Stabiliseringstid 1 sek
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till +40 °C
Typ Precisionsbalans med hög kapacitet
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 444 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Höjd (engelska) kammare 126/159 mm
Vikt (metrisk) 15.8/17.1 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100 till 240 V
Amperage 1,0 A
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lagligt för handel Klass III