Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision High-Capacity Balance, MCE användargränssnitt
BIOPHARMA
Produktkod. 16283252 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
20.2 kg
36.2 kg
70.2 kg
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Repeterbarhet:
±0,5
±20 mg
±40 mg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Produktkod. 16283252
Brand: Sartorius MCE20201S0S00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cubis™ II Precision High-Capacity Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Utmärkt servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 20.2 kg
Visningstyp TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.1 g
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Linjäritet ±60 mg
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Modell Inget dragskydd
Repeterbarhet ±20 mg
Stabiliseringstid 1,5 sek
Typ Precisionsbalans med hög kapacitet
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 412 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Höjd (metrisk) 126/159 mm
Vikt (metrisk) 15.8/17.1 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100/240 V± 10 %
Frekvens 50/60 Hz
Lagligt för handel Klass III