Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision High-Capacity Balance, MCE användargränssnitt
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
20.2 kg
36.2 kg
70.2 kg
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Repeterbarhet:
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Beskrivning
- Monolitiskt vägningssystem
- Integrerade klimatsensorer
- Individuella provhållare
- Felfri drift
- Individuella QApp-arbetsflöden
- Motoriserad automatisk nivellering
- Full end-to-end dataintegritet
- Integrerad revisionsspår
- Toppmodern användarhantering
- Utmärkt servicesupport
- Integrerat statuscenter
- Integrerade servicefunktioner
- Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
- TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
- Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
- Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port |
| Kapacitet | 36.2 kg |
| Visningstyp | TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 1 g |
| Inkluderar | Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara |
| Material | Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister |
| Modell | Inget dragskydd |
| Repeterbarhet | ±20 mg |
| Stabiliseringstid | 1 sek |
| Typ | Precisionsbalans med hög kapacitet |
| Visa mer |