Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision laboratorie våg
Handla allt Sartorius Produkter
Beskrivning
Den nya generationen av modulära premiumlaboratorievågar
Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin. En av de teknologier som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Cubis™ II balansserie från Sartorius .
Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-balansen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem. Dessa designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning. Den erbjuder moderna användargränssnitt, läkemedels- och GxP-efterlevnad, inklusive datahantering, dataintegritet och anslutning, ergonomisk provhantering, enkel processintegration och obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Balans med typgodkännandecertifikat för Kina |
| Anslutningstyp | D-sub-kontakt, 9-polig |
| Kapacitet | 2200 g |
| Visningstyp | Färgpekskärm |
| Läsbarhet | 10 mg |
| Material | Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister |
| Modell | Vågpanna utan dragskydd |
| Stabiliseringstid | 0,8 sek. |
| Elektriska krav | 100 till 240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A |