Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision laboratorie våg
BIOPHARMA
Produktkod. 16424885 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
10,200 g
1010 g, 2200 g
1200 g
14,200 g
150 g, 300 g, 620 g
1500 g, 3000 g, 6200 g
2200 g
320 g
3500 g, 7000 g, 14,200 g
5200 g
8200 g
Läsbarhet:
1 mg
1 mg, 10 mg
1 mg, 2 mg, 5 mg
10 mg
10 mg, 20 mg, 50 mg
100 mg
Modell:
Balance without Draft Shield
Balans utan Draft Shield
Balansera med Draft Shield A
Balansera med Draft Shield E
Balansera med Draft Shield I
Balansera med Draft Shield R
Balansera med Draft Shield U
Balansera med Draft Shield U och utan QP99 Software
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16424885
Brand: Sartorius MCA323S2S00R QP99
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk modell för varje applikation med en maximal belastning mellan 320 g och 14 200 g och en läsbarhet på 1 mg till 100 mg.
Den nya generationen av modulära premiumlaboratorievågar
Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin. En av de teknologier som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Cubis™ II balansserie från Sartorius .
Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-balansen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem. Dessa designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning. Den erbjuder moderna användargränssnitt, läkemedels- och GxP-efterlevnad, inklusive datahantering, dataintegritet och anslutning, ergonomisk provhantering, enkel processintegration och obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Balans med typgodkännandecertifikat för Kina
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig
Kapacitet 320 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 1 mg
Inkluderar Intern kalibrering
Material Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas och rostfritt stål
Modell Balansera med Draft Shield R
Stabiliseringstid 0,8 sek.
Elektriska krav 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A