Beskrivning
Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin. En av de tekniker som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Sartorius™ Cubis™ II vågserie.
- Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-vågen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem
- Designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning
- Moderna användargränssnitt och enkel processintegration
- Efterlevnad av läkemedel och GxP
- Datahantering, integritet och uppkoppling
- Ergonomisk provhantering
- Obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Typgodkännandecertifikat för Kina, CE |
| Anslutningstyp | D-sub-kontakt, 9-polig |
| Kapacitet | 6200 g |
| Visningstyp | Färgpekskärm |
| Läsbarhet | 10 mg |
| Material | Aluminium, PBT, Optiwhite flödesglas, rostfritt stål |
| Stabiliseringstid | 1 s |
| Typ | Elektronisk topplastad våg |
| Elektriska krav | 100/240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz, 1 A |
| Lagligt för handel | Nej |